Description
- Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
- Conditionnement individuel
- Couleur grise
- Avec vanne d’expiration
- Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
- Une lèvre d’étanchéité douce dans la zone du nez et du menton garantit une position sécurisée, confortable et scellée du masque
- Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
- Pince-nez souple et réglable
- Bords de matériaux doux pour un confort de tenue élevé Masque facial certifié FFP3 selon l’étiquette EN 149 D (test de poussière de dolomie réussi) : respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
- Filtre au carbone actif anti-odeurs, gaz et vapeurs inférieures aux valeurs seuils
- Ne peut pas être réutilisé
- Les respirateurs ne conviennent pas aux personnes ayant des barbes, des favoris ou des cicatrices profondes près des phoques
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |