Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2110 FFP1
Code produit 30238146 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15/Pk.
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30238146 15/Pk. 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30238146 Fournisseur Uvex Code fournisseur 8762110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    26.16€ / 15 pièces
    Économisez 3.84€
    12% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Masques respiratoires classiques pliables et en forme de coupe qui s'adaptent à toutes les formes de visage, avec des boucles de bandeau et des lèvres d'étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection.
  • respirateurs pliables classiques et en forme de coupe
  • Convient à toutes les formes de visage
  • Boucles de bandeau et lèvres d'étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection
  • Confortable à porter pendant une longue période sans devenir gênant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’aérosol N - No resistente al aceite
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de filtre KN95
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui
Quantité 15/Pk.