Description
- Grâce aux boucles de bandeau et aux lèvres d'étanchéité intégrées présentes dans toutes les classes de protection, il est très facile d'ajuster correctement les masques.
- Ces masques peuvent également être portés confortablement pendant une période prolongée sans devenir gênants.
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Épreuve d’huile |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |