Description
La sangle de maintien et les joints d'étanchéité intégrés, présents dans toutes les classes de protection, facilitent l'ajustement correct de ces masques. – et de les porter confortablement pendant de longues périodes.
- Masque préformé filtrant les particules avec valve d'expiration pour les visages de grande taille
- Valve et support de bandeau fabriqués en matériau partiellement recyclé
- Caractéristiques de confort
- Fixation de bandeau à quatre points pour un ajustement confortable, individuel et sûr
- Joint d'étanchéité très souple et enveloppant pour un confort optimal et un maintien parfaitement étanche.
- Valve d'expiration pour réduire la résistance à l'expiration ainsi que la chaleur et l'humidité sous le masque
- Conçue de manière ergonomique et adaptée spécifiquement aux visages plus larges.
- Masque respiratoire FFP3 conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Certification D (le masque a passé le test de poussière de dolomite) : excellente respirabilité même avec des niveaux élevés de poussière
- Non réutilisable
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Épreuve d’huile |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |