Learn More
Uvex Masque Silv-Air Classic 2322 FFP3
Code produit 17955456 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP3
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
17955456 FFP3 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17955456 Fournisseur Uvex Code fournisseur 8762322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    81.00€ / 15 pièces
    Économisez 5.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Le uvex La gamme de produits silv-Air c comprend à la fois des respirateurs pliables classiques et des respirateurs de type coque qui s'adaptent à une grande variété de formes de visage.
  • Grâce aux boucles de bandeau et aux lèvres d'étanchéité intégrées présentes dans toutes les classes de protection, il est très facile d'ajuster correctement les masques.
  • Ces masques peuvent également être portés confortablement pendant une période prolongée sans devenir gênants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’aérosol P - Épreuve d’huile
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Réutilisable
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui