Learn More
Uvex Masque Silv-Air Exxcel 7312 FFP3
Code produit 18043732 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP3
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
18043732 FFP3 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18043732 Fournisseur Uvex Code fournisseur 8787312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.44€
    26.39€ / 5 pièces
    Économisez 4.05€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Tous les masques dans le uvex La gamme de produits silv-Air e intègre nos technologies uniques pour allier un confort optimal à une résistance respiratoire extrêmement faible. Cela rend les produits adaptés aux travaux lourds et garantit qu'ils peuvent être portés pendant de longues périodes.
Tous les masques de la uvex La gamme silv-Air e combine nos technologies uniques de confort optimal pour l'utilisateur avec une résistance respiratoire extrêmement faible. Les produits conviennent donc pour les travaux lourds et peuvent être portés pendant de longues périodes.
  • Masque préformé avec soupape d’expiration pour le filtrage des particules
  • Bords en matériau doux assurant un confort accru à l’utilisateur
  • Languette d’étanchéité très douce assurant un confort optimal au porteur et un ajustement sûr.
  • Clip nasal intégré, flexible et réglable
  • Fixation de bandeau à quatre points pour un ajustement confortable, individuel et sûr
  • Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
  • Masque facial FFP3 certifié conforme à la norme EN 149
  • Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : Respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
  • Étiquette R (réutilisable) : Testé pour sa réutilisabilité et ses performances, y compris en deuxième équipe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’aérosol P - Épreuve d’huile
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Réutilisable
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui