Description
Tous les masques dans le uvex La gamme silv-Air e combine nos technologies uniques pour un confort optimal du porteur avec une résistance respiratoire extrêmement faible. Cela rend les produits adaptés aux travaux intensifs et garantit qu'ils peuvent être portés pendant une longue période.
- Masque préformé avec soupape d’expiration pour le filtrage des particules
- Bords en matériau doux pour un confort accru
- Bague d’étanchéité très souple, pour un confort optimal et un ajustement sécurisé
- Pas de clip de nez (sans métal)
- Fixation de bandeau à quatre points pour un ajustement confortable, individuel et sûr
- Bandeau en textile extra-large pour un confort accru
- Vanne d’expiration pour réduire la résistance respiratoire et minimiser l’accumulation de chaleur et d’humidité à l’intérieur du masque.
- Masque respiratoire FFP3 certifié conforme à la norme ISO 149:2001+A1:2009
- Symbole D (le masque a passé le test de poussière de dolomite) : Respirez facilement même en cas de forte exposition à la poussière
- Certification R (réutilisable) : Testé pour sa réutilisabilité et ses performances lors du deuxième quart de travail
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Épreuve d’huile |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |