Description
Masque facial haute performance offrant une résistance respiratoire extrêmement faible et des propriétés climatiques optimales. Le uvex La gamme silv-Air e allie un confort optimal à une résistance respiratoire extrêmement faible. Cela rend les produits adaptés aux travaux intensifs et garantit qu'ils peuvent être portés pendant une longue période. Le uvex Les modèles haute performance assurent également un climat frais à l'intérieur du masque.
- Masque préformé avec soupape d’expiration et soupape d’ihalation
- Système climazone haute performance avec trois compartiments pour une température confortable et fraiche à l’intérieur du masque
- Fixation de bandeau à quatre points pour un ajustement confortable, individuel et sûr
- Clip nasal intégré, flexible et réglable
- Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
- Deux filtres supplémentaires avec soupape d’inhalation pour une résistance respiratoire réduite et un confort accru, car l’échange d’air se fait plus facilement.
- Matériau extérieur silv-Air de haute qualité pour une respirabilité optimale
- Bague d’étanchéité très souple, pour un confort optimal et un ajustement sécurisé
- Le renfoncement nasal au niveau la languette d’étanchéité assure une adaptation idéale à presque toutes les formes de nez.
- Masque facial FFP3 certifié conforme à la norme EN 149
- Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : Respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
- Étiquette R (réutilisable) : Testé pour sa réutilisabilité et ses performances, y compris en deuxième équipe
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Épreuve d’huile |
| Couleur | Gris |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |