Description
Masque facial haute performance offrant une résistance respiratoire extrêmement faible et des propriétés climatiques optimales. Tous les masques de la uvex La gamme silv-Air e combine nos technologies uniques de confort optimal pour l'utilisateur avec une résistance respiratoire extrêmement faible. Les produits conviennent donc pour les travaux lourds et peuvent être portés pendant de longues périodes. La taille accrue de la surface filtrante permet même aux modèles les plus performants d’être portés pendant plusieurs jours
- Masque préformé avec soupape d’expiration et soupape d’ihalation
- Système climazone haute performance avec trois compartiments pour une température confortable et fraiche à l’intérieur du masque
- Bandeau en textile flexible muni d’un clip de col permettant un réglage individuel
- Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
- Deux filtres supplémentaires avec soupape d’inhalation pour une résistance respiratoire réduite et un confort accru, car l’échange d’air se fait plus facilement.
- Languette d’étanchéité très douce assurant un confort optimal au porteur et un ajustement sûr.
- La zone du nez, en 3D, et la languette d’étanchéité garantissent ensemble un ajustement idéal à presque toutes les formes de nez
- Masque facial FFP3 certifié conforme à la norme EN 149
- Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : Respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
- Étiquette R (réutilisable) : Testé pour sa réutilisabilité et ses performances, y compris en deuxième équipe
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Épreuve d’huile |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |