Description
Le uvex La gamme de produits silv-Air premium+ comprend des respirateurs pliables classiques qui s'adaptent à différentes formes de visage et conviennent parfaitement aux visages plus larges. Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
- Conditionnement individuel
- Avec vanne d’expiration
- Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
- La languette d’étanchéité douce au niveau du nez garantit le positionnement sûr et confortable du masque et son étanchéité
- Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
- Pince-nez souple et réglable
- Bords en matériau doux pour un confort d’utilisation élevé
- Masque facial certifié FFP2 conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : Respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
- Ne peut pas être réutilisé
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Épreuve d’huile |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |