Learn More
Uvex Masque Silv-Air Premium 5220+ FFP2
Code produit 18003732 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP2
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
18003732 FFP2 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18003732 Fournisseur Uvex Code fournisseur 8735221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    58.53€ / 15 pièces
    Économisez 8.47€
    12% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le uvex La gamme de produits haut de gamme silv-Air se compose de masques respiratoires classiques blancs à pliage plat qui s'adaptent à toutes les formes de visage. Grâce aux boucles de bandeau et aux lèvres d'étanchéité intégrées présentes dans toutes les classes de protection, il est très facile d'ajuster correctement les masques.
Le uvex La gamme de produits silv-Air premium+ comprend des respirateurs pliables classiques qui s'adaptent à différentes formes de visage et conviennent parfaitement aux visages plus larges. Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
  • Conditionnement individuel
  • Avec vanne d’expiration
  • Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
  • La languette d’étanchéité douce au niveau du nez garantit le positionnement sûr et confortable du masque et son étanchéité
  • Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
  • Pince-nez souple et réglable
  • Bords en matériau doux pour un confort d’utilisation élevé
  • Masque facial certifié FFP2 conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : Respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
  • Filtre au carbone actif anti-odeurs, gaz et vapeurs inférieures aux valeurs seuils
  • Ne peut pas être réutilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’aérosol P - Épreuve d’huile
Couleur Gris
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui