Learn More
Uvex Masque Silver-Air Premium 5310+ FFP3
Code produit 18023732 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP3
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
18023732 FFP3 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18023732 Fournisseur Uvex Code fournisseur 8735311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.65€
    113.24€ / 15 pièces
    Économisez 6.41€
    5% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le uvex La gamme de produits haut de gamme silv-Air se compose de masques respiratoires classiques blancs à pliage plat qui s'adaptent à toutes les formes de visage. Grâce aux boucles de bandeau et aux lèvres d'étanchéité intégrées présentes dans toutes les classes de protection, il est très facile d'ajuster correctement les masques.
Le uvex La gamme de produits silv-Air premium+ comprend des respirateurs pliables classiques qui s'adaptent à différentes formes de visage et conviennent parfaitement aux visages plus larges. Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
  • Conditionnement individuel
  • Avec vanne d’expiration
  • Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
  • Le joint souple au niveau du nez et du menton garantit une étanchéité sûre et confortable du masque.
  • Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
  • Pince-nez souple et réglable
  • Bords en matériau doux pour un confort d’utilisation élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’aérosol P - Épreuve d’huile
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Réutilisable
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui