Learn More
Acétate d’argent, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10402401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10402401
Marque: Thermo Scientific Acros 202390250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-63-3
Formule moléculaire C2H3AgO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.91
Numéro MDL MFCD00012446
Clé InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
CID PubChem 11246
Nom IUPAC acétate d’argent
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver acetate
Note relative au nom 99%
Couleur Gris-beige à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Merck Index 15,8644
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Poids de la formule 166.91
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.25
Densité 3.2500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, silver(1+) salt