Learn More
Arséniate d’argent, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific™
Code produit. 11319748
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11319748
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044228.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-44-6
Formule moléculaire Ag3AsO4
Poids moléculaire (g/mol) 462.522
Numéro MDL MFCD00046163
Clé InChI IMGNYAPMSDUASV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme silver arsenate, unii-798q5px67i, trisilver arsenate, silberarsenat, trisilver arsorate, 3ag.aso4, arsenic acid h3aso4 , trisilver 1+ salt, arsenic acid h3aso4 , silver 1+ salt 1:3, the arsenic acid h3aso4 ,silver 1+ salt 1:3
CID PubChem 166835
Nom IUPAC Triargent ; trioxido(oxo)-$l^{5}-arsane
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[Ag+].[Ag+].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver arsenate
Couleur Rouge
Forme physique Poudre / grumeau
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Poids de la formule 462.53
Pourcentage de pureté 99.99%
Sensibilité Light sensitive