Learn More
Silver Chloride, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit. 15672260 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
50g
Code produit. 15672260
Marque: Honeywell Research Chemicals 22792710G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spécification
Point d’ébullition 1547°C
Nom chimique ou matériau Silver Chloride
Point de fusion 455°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 143.32g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder or Powder with Chunk(s)
Tension de vapeur 1mmHg (912°C)
Densité 5.54g/cm3