Learn More
Chlorure d’argent, purum, ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15630950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
6 x 100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
6 pièces
Code produit. 15630950
Marque: Honeywell-Fluka 10213100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum, ≥ 99,5%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spécification
Point d’ébullition 1,547°C
Nom chimique ou matériau Silver chloride
Point de fusion 455°C (literature)
Note relative au nom Purum, ≥99.5%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 100 g
Formule linéaire Hn+2PnO3n+1
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 143.32
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité purum
Conditionnement Flacon en verre
Densité 5.54 g/cm3