Learn More
Chlorure d’argent, ultra sec, 99,997 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318567
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11318567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035715.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
It is used in silver plating, electrode, photographic paper, in making antiseptic silver preparations. It is used to make photographic film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C
Nom chimique ou matériau Silver chloride
Point de fusion 455°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,8509
Informations sur la solubilité Soluble in alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates,ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate. Insoluble in water.
Poids de la formule 143.32
Pourcentage de pureté 99.997%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 2.071
Sensibilité Light sensitive
Densité 5.56 g/mL