Learn More
Hexafluorophosphate d’argent, 98 %, 6 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10206510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10206510
Marque: Thermo Scientific Acros 211120010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26042-63-7
Formule moléculaire AgF6P
Poids moléculaire (g/mol) 252.83
Numéro MDL MFCD00003415
Clé InChI SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
CID PubChem 168464
Nom IUPAC hexafluorophosphate d’argent
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver hexafluorophosphate
Couleur Gris-beige à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Formule linéaire AgPF6
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 252.83
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.