Learn More
Silver(I) fluoride, Puriss. p.a., ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15677340 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
5g
Code produit. 15677340
Marque: Honeywell-Fluka 851845G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1150°C
Nom chimique ou matériau Silver(I) fluoride
Point de fusion 435°C
CAS 7775-41-9
Quantité 5 g
Formule moléculaire AgF
Numéro MDL MFCD00003410
Numéro UN UN3260
Synonyme silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
Clé InChI REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Ag+]
Nom IUPAC Fluorure d’argent
Poids moléculaire (g/mol) 126.867
CID PubChem 165912
ChEBI CHEBI:30340
Poids de la formule 126.87g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Conditionnement Flacon poly
Densité 5.852g/mL at 25°C