Learn More
Oxyde d’argent(I), 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369188
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 11369188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042577.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polissage du verre, coloration du verre en jaune, catalyseur, purification de l’eau potable, réactif de laboratoire, épurateur de dioxyde de carbone et capteurs chimiques. Il est utilisé dans la préparation d’autres composés à base d’argent et dans les piles à l’oxyde d’argent. En chimie organique, l’oxyde d’argent est utilisé comme agent oxydant des aldéhydes pour produire des acides carboxyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20667-12-3
Formule moléculaire Ag2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.74
Numéro MDL MFCD00003404
Clé InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) oxide
Point de fusion 230°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Poids de la formule 231.74
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect Dark brown powder
Densité 7.2