Learn More
Silver Iodide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120762 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15652250
Marque: Honeywell-Fluka 22682325G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
0.99
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-96-2
Formule moléculaire AgI
Poids moléculaire (g/mol) 234.773
Numéro MDL MFCD00003412
Clé InChI MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
CID PubChem 24563
Nom IUPAC iodosilver
SMILES [Ag]I
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Iodide
Couleur Jaune
Forme physique Solid
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 234.77g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 5.68g/mL at 25°C