Learn More
Solution de nitrate d’argent, 0,1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| CAS | 7761-88-8, 7732-18-5 |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | AgNO3 |
| Numéro MDL | MFCD00003414 |
| Synonyme | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
| Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | nitrate d’argent(1+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
| CID PubChem | 24470 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Product Identifier
- Argent nitrate 0.1 mol/l
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: silver nitrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction