missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Réactif au nitrate d’argent, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Noms d’analytes ou de composants | Silver Nitrate Reagent |
| Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1078305 |
| Élément | Silver Nitrate |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Eu. Ph. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrate reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1078305 (RP 191)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu