Learn More
Solution de nitrate d’argent, 0,01 M, Honeywell™
Code produit. 15634160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. Quantité unitSize
15634160 1 L 1L
1 options
Code produit. 15634160
Marque: Honeywell-Fluka 342941L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 0,01 M AgNO3 (0,01N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Quantité 1 L
Formule moléculaire AgNO3
Numéro MDL MFCD00003414
Numéro UN UN3082
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Poids de la formule 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01M
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver nitrate