Learn More
Silver Nitrate Solution, volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15603570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
2L
500mL
Code produit. 15603570
Marque: Honeywell-Fluka 3194302L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Volumetric, 0.1 M AgNO3 (0.1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Silver Nitrate Solution
Point de fusion <0°C
Note relative au nom Volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N)
Quantité 2 L
Numéro UN UN3264
Poids de la formule 169.87g/mol
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 1.015g/mL at 25°C; Vapor Density: 5.8 (vs air)