Learn More
p-toluènesulfonate d’argent, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399983
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11399983
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00307.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16836-95-6 | C7H8AgO3S | 280.07 g/mol
Silver p-toluenesulfonate is used to converts alkyl halides to tosylates, and benzyl selenyl chlorides into their corresponding selenyl tosylates. It used in promotion of the leaving ability of halogens. For use in the conversion of alkyl halides to alkyl tosylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-toluènesulfonate d‘argent est utilisé pour convertir les halogénures d‘alkyle en tosylates et les chlorures de benzyle sélényle en leurs tosylates de sélényle correspondants. Il est utilisé pour promouvoir la capacité de laisser des halogènes. À utiliser dans la conversion des halogénures d‘alkyle en tosylates d‘alkyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16836-95-6
Formule moléculaire C7H8AgO3S
Poids moléculaire (g/mol) 280.07
Numéro MDL MFCD00007511
Clé InChI BRYKBDMLJJLFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver p-toluenesulfonate, silver tosylate, silverp-toluenesulfonate, silver p-toluenesulphonate, silver 1+ tosylate, silver p-tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, silver 1+ salt, p-toluenesulfonic acid silver salt, silver i 4-methylbenzenesulfonate, silver p-methylbenzenesulfonate
CID PubChem 85606
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate d’argent
SMILES [Ag].CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver p-toluenesulfonate
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 279.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive