Learn More
Solution de placage en argent, teneur en métal ≈28,7 g/l, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver plating solution |
| Note relative au nom | Metal content ≈28.7g/L |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro MDL | MFCD00003397 |
| Aspect | Colourless liquid |