Learn More
Étalon d’argent, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3, (qualité Assurance), SPEX CertiPrep™
Code produit. 10060452 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
30mL
Code produit. 10060452
Marque: SPEX Certiprep PLAG22T
Matériau de référence certifié selon le Guide ISO/CEI 34 et certifié traçable conformément aux normes établies par le NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ag1000 μg/ml
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Standard
Conditionnement Flacon
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Technique AA, ICP
Type Certified Reference Material
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Quantité 250 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/mL Silver
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, silvernitrate