Learn More
Solution de métal étalon d’argent 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10152492 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10152492 100 mL Flacon en plastique PEHD 100mL
10568050 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10152492 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8064/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 1
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Quantité 100 mL
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.