Learn More
Sulfate d’argent, ACS, 98 % , Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351239
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11351239
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011417.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceitucal composition is used as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Numéro MDL MFCD00003407
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
CID PubChem 159865
Nom IUPAC sulfate de diargent
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1085°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Silver sulfate
Point de fusion 657°C
Note relative au nom For AAS analysis
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3,ammonia and conc. H2SO4.
Poids de la formule 311.8
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Light sensitive
Densité 5.45 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.