Learn More
Sulfate d’argent, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4813639 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
Code produit. 13226309
Marque: Thermo Scientific Acros 194070100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
CID PubChem 159865
Nom IUPAC sulfate de diargent
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1085.0°C
Nom chimique ou matériau Silver sulfate
Point de fusion 652.0°C
Quantité 10 g
Formule linéaire Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Merck Index 15,8668
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh, nitric acid and sulfuric acid, insoluble in alcohol
Poids de la formule 311.79
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver sulphate