Learn More
Sulfate d’argent, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Flacon en verre ambré
Glass Jar
Conditionnement:
100g
25g
500g
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1085°C |
| Point de fusion | 652°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 6 |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 311.79g/mol |
| Conditionnement | Glass Jar |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion