Learn More
Sulfate d’argent, pur, 10 g/l dans de l’acide sulfurique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-215337 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10237460
Marque: Thermo Scientific Acros 279480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver sulfate
Couleur Incolore
Note relative au nom 10g/L Solution in Sulfuric Acid
CAS 10294-26-5, 7664-93-9
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Formule linéaire Ag2SO4
Numéro MDL MFCD00003407
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Densité 1.8400g/mL
Merck Index 15, 8668
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de diargent
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
CID PubChem 159865
Poids de la formule 311.79
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.84
Quantité 1 l
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.