Learn More
Sulfure d’argent, 99,9+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403790
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11403790
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089473.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silver sulfide is useful as a photosensitizer in photography, Intermediates, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21548-73-2
Formule moléculaire Ag2S
Poids moléculaire (g/mol) 247.80
Numéro MDL MFCD00003406
Clé InChI XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disilver(1+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ag+].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver sulfide
Point de fusion 825°C
Couleur Gris à noir
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,8530
Informations sur la solubilité Soluble in aq. HCN,aq. citric acid with KNO3. Insoluble in acids,alkalies,aqueous ammoniums.
Poids de la formule 247.8
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 7.317 g/mL