Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’argent, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407833
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11389339
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088722.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256.93 g/mol
Silver trifluoromethanesulfonate is useful in halide abstraction. It helps in activating sulphur protecting groups at the anomeric centres of carbohydrates in the presence of iodine. It is employed as a triflating agent in combination with Palladium compounds, as a catalyst for cross coupling reactions, and in several organic transformation reactions. Polyurethanes prepared from silver triflate exhibit high permeability and selectivity towards olefins in their separation from paraffin mixtures. Polyethylene oxide - silver triflate composites find application in humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-28-6
Formule moléculaire CAgF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 256.93
Numéro MDL MFCD00013226
Clé InChI QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
CID PubChem 76223
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate d’argent
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 356°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein EM>10,
Informations sur la solubilité Soluble in water and also in most organic solvents.
Poids de la formule 256.93
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver trifluoromethanesulfonate