Learn More
Liquide gastrique simulé, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11815732 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
12 x 1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 11815732
Marque: Reagecon DB12121
12 bouteilles de 1l d'équivalent de fluide gastrique sans enzyme pour les testsde dissolution, Milieux de dissolution prêts à l'emploi, Conforme à la pharmacopée européenne et US
Spécification
Quantité 12 x 1 L