Learn More
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique
Créer un système complet de capteurs de débit à usage unique, personnalisable pour n’importe quelle application souhaitée
Marque: Masterflex™ MFLX24507-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Systèmes de capteurs de débit interchangeables et modulaires avec une conception à usage unique
- Mesures précises à faible débit : ±1 %
- Tubes à débit jetables, à faibles coûts de fonctionnement pour optimiser une production exempte de contamination
- Parfaits pour les applications à usage unique, mais également pour les mesures à long terme
- Les tubes à débit et les capteurs de turbines sont produits et testés dans des conditions de salle blanche
Spécification
Montage PFA / pince | |
80°C | |
Aucun | |
Capteur de débit |
176°F | |
0,06 à 2 LPM | |
5-24 Vcc |