Learn More
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique
Créer un système complet de capteurs de débit à usage unique, personnalisable pour n’importe quelle application souhaitée
283.00€ - 1025.00€
Spécification
Température de fonctionnement max. (impériale) | 176°F |
---|---|
Température max. de fonctionnement (métrique) | 80°C |
Type d’affichage | Aucun |
Tension | 5-24 Vcc |
Type | Capteur de débit |
Code produit | Marque | Vitesse de l’écoulement d’eau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de l’écoulement d’eau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16649872
|
Masterflex™
24507-09 |
0,03 à 2 LPM | Montage PVDF / pince |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16689872
|
Masterflex™
24507-32 |
0,03 à 2 LPM | Montage PVDF / clip |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16679862
|
Masterflex™
24507-02 |
0,03 à 2 LPM | PVDF / porte-tubes |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16629872
|
Masterflex™
MFLX24507-07 |
0,06 à 2 LPM | Montage PFA / pince |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16609872
|
Masterflex™
24507-05 |
0,06 à 2 LPM | Montage PFA / clip |
323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16669872
|
Masterflex™
24507-30 |
0,06 à 2 LPM | Montage PFA / clip |
287.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16639872
|
Masterflex™
MFLX24507-08 |
0,50 à 20 LPM | Montage PFA / pince |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16619872
|
Masterflex™
24507-06 |
0,50 à 20 LPM | Montage PFA / clip |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16679872
|
Masterflex™
24507-31 |
0,50 à 20 LPM | Montage PFA / clip |
297.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16659872
|
Masterflex™
24507-10 |
0,50 à 20 LPM | Montage PVDF / pince |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16699872
|
Masterflex™
MFLX24507-33 |
0,50 à 20 LPM | Montage PVDF / clip |
283.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16689862
|
Masterflex™
24507-03 |
0,50 à 20 LPM | PVDF / porte-tubes |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16669862
|
Masterflex™
24507-01 |
1,50 à 40 LPM | Montage PFA / clip |
358.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16699862
|
Masterflex™
MFLX24507-04 |
3 à 200 l/min | PVDF / porte-tubes |
1025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Systèmes de capteurs de débit interchangeables et modulaires avec une conception à usage unique
- Mesures précises à faible débit : ±1 %
- Tubes à débit jetables, à faibles coûts de fonctionnement pour optimiser une production exempte de contamination
- Parfaits pour les applications à usage unique, mais également pour les mesures à long terme
- Les tubes à débit et les capteurs de turbines sont produits et testés dans des conditions de salle blanche
Specifications
176°F | |
Aucun | |
Capteur de débit |
80°C | |
5-24 Vcc |