Learn More
CXCL12 Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the human CXCL12 isoform beta (P48061-1) (Lys 22- Met 93)
243.00€ - 349.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Identification génétique (Entrez) 6387
Poids moléculaire 8.6kDa
Méthode de purification PAGE
Conditions de stockage Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15274675
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen
10118HNAE25
5 x 5μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15204685
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen
10118HNAE50
50μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: The activity of this protein has not been tested
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spécification
Spécification
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
8.6kDa
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
<1 EU/μg
Chemokine (C-X-C motif) ligand 12
E. coli
Lyophilized
6387
PAGE
Truncated/Recombinant
SCYB12, SDF-1a, SDF-1b, SDF1, SDF1A, SDF1B, TLSF-a, TLSF-b, TPAR1
CXCL12
Chemokines & Receptors
≥90% by SDS-PAGE
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.