missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRP gamma/CD172g Antibody (KWAR23) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Code produit 30178429
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30178429 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30178429 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP328671JF585

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

SIRP gamma/CD172g Monoclonal antibody specifically detects SIRP gamma/CD172g in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SIRP gamma/CD172g
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone KWAR23
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène bA77C3.1, CD172g, CD172g antigen, FLJ42230, signal-regulatory protein beta 2, Signal-regulatory protein beta-2, signal-regulatory protein gamma, SIRP beta 2, SIRP-B2, SIRPB2CD172 antigen-like family member B, SIRP-beta-2, SIRPgamma, SIRP-gamma
Espèces hôtes Human
Immunogène SIRPg/ CD172g
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55423
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.