Learn More
Invitrogen™ SIX2 Polyclonal Antibody
Code produit 17227733 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17227733 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17227733 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5114967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    460.46€ / 100µL
    Économisez 45.54€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total SIX2.
This gene is a member of the vertebrate gene family which encode proteins homologous to the Drosophila 'sine oculis' homeobox protein. SIX2 is a transcription factor which, like other members of this gene family, may be involved in limb or eye development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SIX2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression SIX2
Numéro d’ordre du gène Q62232, Q9NPC8
Alias de gène homeobox protein SIX2; Sine oculis homeobox homolog 2; sine oculis-related homeobox 2; sine oculis-related homeobox 2 homolog; SIX homeobox 2; SIX2
Symboles de gène(s) SIX2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human SIX2(Accession Q9NPC8), corresponding to amino acid residues S207-V257.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10736, 20472, 366542
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG