Learn More
Notrax Skystep™ Nitrile Rubber Mat with Moulded Edges
Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers. These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight.
108.00€ - 280.00€
Spécification
Couleur Noir
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17722138
Afficher les documents Détails de la promotion
Notrax
456S0023BL
90 cm
108.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17732138
Afficher les documents Détails de la promotion
Notrax
456S0034BL
120 cm
224.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17742138
Afficher les documents Détails de la promotion
Notrax
456S0035BL
150 cm
280.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ utilizes the power of air
  • Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers
  • These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight
  • Integrated bevelled edges on all four sides to prevent tripping on the mat
  • Loose lay with no installation required
  • Slip resistance rating R9 according to DIN 51130 and BG-rule BGR181
  • Free of DOP, free of DMF, free of ozone-depleting substances, free of silicone and free of heavy metals
  • 100% nitrile rubber compound
  • Resistant to most industrial oils
Spécification
Spécification
Noir
Caoutchouc en nitrile
Tapis industriel et commercial