Learn More
Globus Skytec Ensemble de conduits d’air Sentinel PAPR
Code produit 31945041 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945041 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945041 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00020BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.52€
    69.36€ / 1 pièces
    Économisez 28.16€
    28% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ensemble de conduit d’air de remplacement pour la Skytec capot complète du PAPR Sentinel.
  • Conçu pour une distribution efficace du flux d’air au sein du système de capot complet Sentinel
  • Il assure une livraison uniforme de l’air purifié à travers la zone respiratoire, assurant un confort et une protection constants pour le porteur lors d’une utilisation prolongée.
  • Fabriqué à partir de matériaux durables et légers, cet ensemble est conçu pour assurer la fiabilité et la longue durée de vie dans des environnements industriels exigeants
  • Il est facile à installer, retirer et nettoyer, assurant un entretien régulier et une intégrité du système.
  • Construction durable et légère pour une durée de vie prolongée
  • Simple à installer, retirer et entretenir
  • Assure un confort et une protection constants lors d’un usage prolongé
Spécification
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Matériau Plastique
Type de produit Ensemble harnais pour conduit d’air
Dimensions Taille unique
À utiliser avec (application) Démolition, lutte contre les maladies et infections, polyvalent, construction et maintenance de vases, menuiserie et fabrication
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Sans latex Oui
Modèle Skytec Sentinel PAPR
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 350 x 210 x 170 mm
Longueur (métrique) 350 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 170 mm