Learn More
Globus Skytec Kit de démarrage de respirateur à air alimenté par Sentinel (incluant souffleur, batterie, chargeur, courroie, tuyau)
Code produit 31945062 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945062 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient une batterie lithium-ion
Code produit 31945062 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00007BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1139.69€
    810.44€ / 1 pièces
    Économisez 329.25€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Contient une batterie lithium-ion
Le respirateur pneumatique est une solution légère et prête à l’emploi, conçue pour la facilité, le confort et la fiabilité.
  • Avec un affichage simple et des commandes intuitives, il offre une fonctionnalité conviviale pour un fonctionnement sans tracas.
  • Doté de quatre vitesses de débit d’air réglables, le système est compatible avec une large sélection de filtres et de têtes de tête adaptés à diverses applications industrielles et de santé.
  • 4 vitesses de débit d’air pour un confort ajustable
  • Conception légère et équilibrée
  • Alarmes visuelles, vibrations et sonores
  • Une recharge rapide et sans tracas avec la recharge USB-C
  • Connexion de tuyau encastrée pour minimiser les accrochements
Spécification
Autonomie de la batterie Débit standard : 17 h 26 min., débit élevé : 9 h 15 min.
Type de batterie Lithium-ion
Matériau de la bande EVA et Polypropylène
Longueur du tube respiratoire 790 mm
Certifications / conformité (Europe) EN 12941 : TH3
Certifications (EN) EN 12941 : TH3
Type de connexion Baïonnette
Couleur Gris
Type de produit Ensemble PAPR, sans coiffe
Dimensions Taille unique
Matériau du masque Nylon
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Matériau (boîtier) ABS, polycarbonate
Modèle Skytec Sentinel PAPR
Dimensions (L x l x H) 280 x 210 x 240 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Longueur (métrique) du tuyau 790 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 240 mm