Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™ G2, seuil de rétention des molécules de 3 500
Remarque importante : Ces cassettes de dialyse G2 seront abandonnées le 1er juin 2023 et remplacées par des cassettes de dialyse G3, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer aux cassettes de dialyse G3. Éliminez les sels et les contaminants tout en optimisant la récupération des échantillons grâce à ces cassettes de dialyse de protéines auto-flottantes de deuxième génération.
Marque: Thermo Scientific™ 87723
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.58550kg
Description
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 offrent un maximum de commodité, de flexibilité et de performance pour la dialyse d’échantillons. Ces cassettes à seuil de rétention des molécules (MWCO) de 3 500 daltons utilisent une membrane en cellulose pour retenir les protéines et autres macromolécules de plus de 3 500 daltons tout en permettant l’élimination des sels et des petits contaminants. La membrane de la cassette se compose de cellulose régénérée à faible affinité de liaison. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de salle blanche afin de garantir l’absence de contaminants.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 dialysent des volumes d’échantillon jusqu’à 70 ml. Ces cassettes à seuil de rétention des molécules de 3 500 permettent d’injecter directement des échantillons avec une seringue ou une pipette via le port d’échantillon unique. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L’échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l’orifice approprié.Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 3 500) :
• Chargement aisé—accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes—chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste—garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure—recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Polyvalentes—disponibles pour des volumes de 0,5 à 70 ml
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
• 15 ml = 5 à 15 ml
• 30 ml = 10 à 30 ml
• 70 ml = 25 à 70 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU n° 87723 sera arrêté le 1er juin 2023 et remplacé par A52966, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer à A52966.
Spécification
Conserver à température ambiante | |
Membrane en cellulose, dialyse | |
3,5 kDa | |
10 cassettes |
Échange de tampon, protéine | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ | |
3 mL |