Learn More
Horst™ Bande chauffante ultraplate avec production de chaleur spécifique élevée
Conducteurs chauffants à double paroi contenus dans une bande fine et isolée.
Marque:  Horst™ 25207
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10513282
  • 480.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2024
Description
  • Conception fine.
  • Isolation électrique avec PTFE.
  • Tresse de protection métallique en cuivre nickelé.
Spécification
Spécification
Rayon de courbure :10 mm ; Épaisseur :4 mm
230 V
1 m
4 mm
10,0 m
PTFE, cuivre nickelé
480 W
250°C nominal