Learn More
Molecular Probes™ Milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Diamond
Milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Diamond
68.00€ - 314.00€
Spécification
Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
---|---|
Gamme de produits | SlowFade™ |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15302202
|
Molecular Probes™
S36967 |
68.00€
2mL |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15441244
|
Molecular Probes™
S36963 |
5 x 2 ml |
314.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15461244
|
Molecular Probes™
S36972 |
289.00€
10mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade est un milieu de monteur liquide à base de glycérol appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lame de microscope. Le milieu de montage SlowFade™ Diamond est conçu pour assurer une protection inégalée contre les atténuations sur l’ensemble du spectre visuel et IR. Vous pouvez utiliser le milieu de monteur ProLong™ Diamond avec presque tous les colorants ou protéines fluorescents (par ex., GFP, RFP, mCherry) afin d’obtenir le signal le plus lumineux et le fond le plus ténu possibles, et obtenir ainsi des images fluorescentes brillantes et de haute définition.Caractéristiques du milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade :
En savoir plus sur les™ monteurs antifade SlowFadfe.
Le milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant se présente sous un format prémélangé et prêt à l’emploi, dans un flacon compte-gouttes, avec ou sans DAPI. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images. Le monteur de diamant SlowFade™ est un monteur non durcissant qui forme un chemin optique presque parfait (1,42 RI). Lorsque les bords des lamelles sont scellés avec un produit d'étanchéité à lamelles approprié, les échantillons peuvent être stockés pendant des jours à des semaines. Si le stockage à long terme est souhaité avec un indice de réfraction (RI) plus proche de l’huile d’immersion, il est recommandé d’utiliser le monteur d’antifade ProLong™ Diamond. Avec les propriétés non nécessaires au durcissement du monteur SlowFade™ Diamond , les échantillons peuvent être évalués et imagés juste après l’étiquetage.
Bénéficiez d’une protection par photoblanchiment sur l’ensemble des spectres visibles et IR
Peu importe les colorants fluorescents ou les protéines fluorescentes que vous utilisez, le monteur SlowFade ™ Diamond vous aide à fournir la meilleure protection contre le photoblanchiment. Il affiche les meilleures performances de sa catégorie avec un vaste éventail de colorants fluorescents, notamment Alexa Fluor™, FITC, TRTC, rouge Texas™, Cy™3, et Cy™5. Le milieu de monteur ProLong™ Diamond n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
Signaux stables pendant l’imagerie et pour l’affichage immédiat
Le monteur de diamant SlowFade™ est l’option idéale pour l’analyse des échantillons juste après l’étiquetage. Ses propriétés anti-atténuation pour les colorants fluorescents et les protéines fluorescentes préservent lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser ; il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Un produit d’étanchéité à glissière peut être utilisé pour conserver les lames pendant des jours ou des semaines. Si un archivage plus long est souhaité, le monteur SlowFade™ Diamond peut être lavé avec PBS, et les échantillons sont replacés avec le monteur d’antifade ProLong™ Diamond.
Obtenez un excellent indice de réfraction pour les images Crisp
Pour les applications d’imagerie haute résolution modernes, la comparaison de l’indice de réfraction (RI) est essentielle. Le monteur SlowFade™ Diamond possède un RI de 1,42 , qui est beaucoup plus proche de l’RI des cellules ou des tissus. Pour les échantillons épais, il peut être essentiel d’utiliser le monteur SlowFade™ afin d’obtenir des images haute résolution.
Spécification
Milieu de montage anti-atténuation | |
SlowFade™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.