Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de SMAD1 (Total/Phospho) eBioscience™ InstantOne™
L’ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise de la SMAD1 humaine totale et phosphorylée (Ser463/465) dans les lysats cellulaires. Le kit ELISA InstantOne™ permet d’analyser les échantillons en une heure environ.
Marque: Invitrogen™ 85-86183-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Les ELISA Total/Phospho InstantOne contiennent des réactifs pour un total de 96 puits (total de 24 puits / 72 puits phospho).Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot.
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- Réactif d’anticorps de capture SMAD1 (Total)
- Réactif d’anticorps de capture phospho-SMAD1 (Ser463/465)
- Réactif d’anticorps de détection SMAD1 (Total)
- Réactif d’anticorps de détection phospho-SMAD1 (Ser463/465)
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Joint de plaques
Description
Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.Spécification
Humaine | |
96 Tests | |
SMAD 1 |
ELISA | |
Mères contre l’homologue décapentaplégique 1 |
Usage exclusivement réservé à la recherche