Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel Smart-Vue Pro et services d’abonnement
Un logiciel simplifié, qui vous permet de vous concentrer sur le plus important
Spécification
Type | Logiciel Smart-Vue Pro et service d’abonnement |
---|---|
Certifications/Conformité | Smart-Vue Pro garantit la conformité avec la norme 21 CFR partie 11, les cGxP et les SOP. |
À utiliser avec (équipement) | Module Smart-Vue Pro Duo, module Smart-Vue Pro Quatro |
Description
The Smart-Vue Pro system enables you to focus on your task at hand and does the sample conditions monitoring for you. In a case of issues with the defined sample conditions, Smart-Vue™ Alert will automatically notify the user based notification preferences wherever you are (phone, text or email).
- Tableau de bord intuitif pour une utilisation quotidienne simplifiée.
- Schéma d’implantation et vues des sites en option.
- Les données peuvent être exportées en un seul clic pour créer des rapports et des graphiques personnalisables.
- Application Web sur Cloud ou serveur client.
- Accès instantané aux alarmes, aux mesures et aux graphiques.
- Accès aux données à distance.
- Organisation flexible par site, utilisateur du service, matériel et criticité.
- Et contrôle d’accès sécurisé afin de respecter la norme 21CFR partie 11
- Les configurations basées sur le cloud permettent de vérifier le statut à tout moment, n’importe où, depuis n’importe quel navigateur Web moderne.
Spécification
Logiciel Smart-Vue Pro et service d’abonnement | |
Smart-Vue Pro garantit la conformité avec la norme 21 CFR partie 11, les cGxP et les SOP. | |
Module Smart-Vue Pro Duo, module Smart-Vue Pro Quatro |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Logiciel Smart-Vue Pro et services d’abonnement