Learn More
Liebherr™ Congélateur confort SmartFrost
Congélateurs à utiliser pour le stockage habituel en laboratoire d’échantillons sensibles aux températures. Les congélateurs Liebherr™ confort SmartFrost offre un espace de stockage plus flexible avec une capacité accrue et une consommation d’énergie optimisée réduisant les coûts de fonctionnement
Marque: Liebherr™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 26.90000kg
Description
SmartFrost- Par rapport à d’autres congélateurs statiques, la technologie SmartFrost de Liebherr permet une congélation plus rapide des aliments et limite l’accumulation de glace, ce qui permet un dégivrage plus simple et plus rapide
- Simplifie la congélation et économise l’énergie
- Abaisse rapidement la température à - 32 °C pour créer l’atmosphère froide nécessaire à la préservation des vitamines
- Lorsque les aliments sont totalement congelés, la fonction automatique SuperFrost revient en mode normal après 65 heures maximum, économisant ainsi de l’électricité
- La fonction sécurité enfant est programmée pour éviter que l’appareil soit éteint par inadvertance
- Une icône s’allume au niveau du MagicEye lorsque la sécurité enfant est activée
- Avec le système FrostSafe, les tiroirs extra-hauts et amovibles sont entièrement fermés
- Le froid ne peut pas se dissiper rapidement lorsque l’appareil est ouvert
- La façade transparente des compartiments permet de voir parfaitement les éléments congelés
- Tous les congélateurs NoFrost et SmartFrost possèdent des tiroirs et des tablettes en verre intermédiaires, situées en dessous, qui peuvent se retirer facilement
- Le résultat : VarioSpace, un système commode pour un espace de stockage supplémentaire, permettant de faire rapidement de la place pour les produits à congeler plus volumineux
- Les poignées de portes commodes avec mécanisme d’ouverture intégré permettent une ouverture sans effort, même en cas d’ouvertures répétées
- Le mécanisme de la poignée permet d'écarter plus facilement la porte du corps de l’appareil
Spécification
68 L | |
GX823X | |
62,4 cm |
Blanc | |
63,1 × 55,3 × 62,4 cm (H × L × P) | |
220/240 V |